ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656J02015A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656J02015A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE