ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgun 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656I02023D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgun 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656I02023D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE