ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seite nwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656I00023C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seite nwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656I00023C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE