ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656H00016D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656H00016D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE