ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656G02025A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656G02025A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE