Auftragserfassung
Germany
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656F02016C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656F02016C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE