ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656B01011B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656B01011B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE