ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seite nwände: Reverso + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA646I00026A21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seite nwände: Reverso + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA646I00026A21