ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwä nde: Reverso + standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646I00014D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwä nde: Reverso + standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646I00014D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE