ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 2P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwän de: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646H00025B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 2P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwän de: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646H00025B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE