ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646D00013C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646D00013C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE