ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646C02016B21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646C02016B21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE