ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646C01025D21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646C01025D21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE