ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646C01014D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 483 Smart Konfiguration der filter: 1P1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA646C01014D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE