ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenw ände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636G00022A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenw ände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636G00022A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE