Auftragserfassung
Germany
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromver 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA626A02013B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromver 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA626A02013B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE