Auftragserfassung
Germany
ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 391 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenw ände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Version: V1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA616F00021C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 391 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenw ände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Version: V1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA616F00021C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE