Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Germany
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Innenmaß 200 x 300 mm 12 mµ PET/12 mµ ALU/75 mµ LDPE unbedruckt Einreißkerbe 20 mm an geschlossener Seite 1 * 50 ST
Catalog # STRO5101402025
Supplier:
STROEBEL GMBH
New Product
Expand image
Innenmaß 200 x 300 mm 12 mµ PET/12 mµ ALU/75 mµ LDPE unbedruckt Einreißkerbe 20 mm an geschlossener Seite 1 * 50 ST
Catalog # STRO5101402025
Supplier:
STROEBEL GMBH
New Product