ContactUsLinkComponent
Leitfähigkeits-Messgerät mit Messzelle Set-Option: Gerät, Messzelle LF 202, 2-Pol Graphit, fest verbunden Messbereich: 0 µS/cm ... 200 mS/cm Kabel: Messzelle mit 1,1 m Kabel, fest verbunden Datenlogger: Ohne Ausgang: Ohne Marke: Greisinger Stromverso 1 * 1 items
Catalog # GRSG601917
Supplier:  Greisinger
New Product
Leitfähigkeits-Messgerät mit Messzelle Set-Option: Gerät, Messzelle LF 202, 2-Pol Graphit, fest verbunden Messbereich: 0 µS/cm ... 200 mS/cm Kabel: Messzelle mit 1,1 m Kabel, fest verbunden Datenlogger: Ohne Ausgang: Ohne Marke: Greisinger Stromverso 1 * 1 items
Catalog # GRSG601917
Supplier:  Greisinger