ContactUsLinkComponent
pH Glas Kombisensor, Memosens 2.0 Diaphragma: PTFE. Signalübertragung: Digital. Referenzsystem: Ag/AgCl, Gel. Optionen: Salzvorrat, Ionenfalle. Standardanwendungen in Prozess und Umwelt. 1 * 1 items
Catalog # ENDR71418479
Supplier:  Endress+Hauser
New Product
pH Glas Kombisensor, Memosens 2.0 Diaphragma: PTFE. Signalübertragung: Digital. Referenzsystem: Ag/AgCl, Gel. Optionen: Salzvorrat, Ionenfalle. Standardanwendungen in Prozess und Umwelt. 1 * 1 items
Catalog # ENDR71418479
Supplier:  Endress+Hauser