ContactUsLinkComponent
21 components: Al 50ug/ml Ca 50ug/ml Cr 50ug/ml Cu 50ug/ml Gd 50ug/ml Ga 50ug/ml Ho 50ug/ml La 50ug/ml Mg 50ug/ml Mn 50ug/ml Ni 50ug/ml Sm 50ug/ml Y 50ug/ml Zn 50ug/ml Tb 100ug/ml Ce 300ug/ml Co 500ug/ml Dy 500ug/ml 1 * 500 mL
Catalog # CMPLRM088832L5
New Product
21 components: Al 50ug/ml Ca 50ug/ml Cr 50ug/ml Cu 50ug/ml Gd 50ug/ml Ga 50ug/ml Ho 50ug/ml La 50ug/ml Mg 50ug/ml Mn 50ug/ml Ni 50ug/ml Sm 50ug/ml Y 50ug/ml Zn 50ug/ml Tb 100ug/ml Ce 300ug/ml Co 500ug/ml Dy 500ug/ml 1 * 500 mL
Catalog # CMPLRM088832L5
New Product