ContactUsLinkComponent
ER660D LG 102035415N Umluft-Labor-Kühlschrank L - weiss G - Kältemittel R290 10 - Massivtür 20 - Türanschlag rechts 35 - Füße 100/135 mm 41 - E-Fühler 5N - 5 x Kunststoffbeschichtete Drahtroste 1 * 1 ST
Catalog # GRAM886600134
Supplier:  GRAM
New Product
ER660D LG 102035415N Umluft-Labor-Kühlschrank L - weiss G - Kältemittel R290 10 - Massivtür 20 - Türanschlag rechts 35 - Füße 100/135 mm 41 - E-Fühler 5N - 5 x Kunststoffbeschichtete Drahtroste 1 * 1 ST
Catalog # GRAM886600134
Supplier:  GRAM
New Product