[EN]PBS BUFFER PH 7 6 1X CONC 1 * 100 mL
JENBBU-115S-1
Frequently Bought Together
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99+% stabilisiert, rein
: Thermo Fisher Scientific
Diethylether ≥99% stabilisiert für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific
tert-Butylmethylether ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
: VWR Chemicals
1,3-Propandiol ≥99%
: Thermo Fisher Scientific
GLYCERINE 50% V/V AQUEOUS 1 * 500 mL
: Ricca Chemical
2-Propanol ≥99,5% ACS, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan 99.5% zur Analyse
: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril ≥99,9%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
n-Pentan 98%, Reagenzqualität
: Honeywell Chemicals