ContactUsLinkComponent
322-WW-RB500-7A-16Z-22/3A-41, Gr. 06 KÜHLMOBIL in wassergekühlter Ausführung ohne aktive Kühlung Kühlleistung: 6000 Watt bei +20° C Wasservorlauftemperatur und max. +12° C Wassereintrittstemperatur primärseitig Einstellbarer Temperaturbereich: 16°C b 1 * 1 ST
Catalog # COOL3-101985
Supplier:  COOLIKE REGNERY
322-WW-RB500-7A-16Z-22/3A-41, Gr. 06 KÜHLMOBIL in wassergekühlter Ausführung ohne aktive Kühlung Kühlleistung: 6000 Watt bei +20° C Wasservorlauftemperatur und max. +12° C Wassereintrittstemperatur primärseitig Einstellbarer Temperaturbereich: 16°C b 1 * 1 ST
Catalog # COOL3-101985
Supplier:  COOLIKE REGNERY