ContactUsLinkComponent
Siebgewebe PA-1000/120 Material: Polyamid monofil Maschenweite: 1000 µm Gewebebreite: 120 cm 1 * 1 m
Catalog # STOCSG00001043
Supplier:   -
Siebgewebe PA-1000/120 Material: Polyamid monofil Maschenweite: 1000 µm Gewebebreite: 120 cm 1 * 1 m
Catalog # STOCSG00001043
Supplier:   -