ContactUsLinkComponent
mit Emissionskondensator und Auffangkolben, für lösungsmittelhaltige Substanzen, mit einem Saugvermögen von 3 m /h, 200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz, 120 V/60 Hz, Endvakuum 2 mbar, einschließlich Kleinflanschverbindung, Vakuumschlauch Best.-Nr. 1 * 1 ST
Catalog # CHRS125284
Supplier:  CHRIST MARTIN
mit Emissionskondensator und Auffangkolben, für lösungsmittelhaltige Substanzen, mit einem Saugvermögen von 3 m /h, 200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz, 120 V/60 Hz, Endvakuum 2 mbar, einschließlich Kleinflanschverbindung, Vakuumschlauch Best.-Nr. 1 * 1 ST
Catalog # CHRS125284
Supplier:  CHRIST MARTIN