Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Scintillation Vials | Avantor

VWR® Scintillation Vials

6,00 ml, 17×58 mm, Clear, No, 15-425
Catalog # 215-4488
Supplier:   VWR Collection
VWR® Scintillation Vials
Catalog # 215-4488
Supplier:  VWR Collection
VWR® Scintillation Vials
VWR® Scintillation Vials

6,00 ml, 17×58 mm, Clear, No, 15-425

Wechseln zu:
Price
113,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents

VWR® scintillation vials are produced from borosilicate 5.1 expansion glass. They are compatible with all scintillation counters.

  • High resistance against chemicals and thermal shock
  • Low background counts and high ultraviolet transmission
  • Delivered in convenient pack sizes

VWR® scintillation vials are ideal for use in liquid scintillation counting, beta/gamma counting or for sample storage.

Bestellinformationen: Screw caps have to be ordered separately and you can choose the right screw cap for your application from our selection of fitting screw caps with the most common liners, which we offer as accessories.

Verpackung: Packed in shrink-wrapped trays in a convenient 250 piece pack size.

Spezifikationen:
  • Cap included:
    No
  • Cap Size:
    15-425
  • Ø×H:
    17×58 mm
  • Capacity:
    6,00 ml
  • Colour:
    Clear
  • Seq:
    01
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.