ContactUsLinkComponent
Gebrauchsfertige Hi-FliQ-Säulen mit geladener Glutathion-Agarose zur Affinitätsaufreinigung von GST-Tag rekombinanten Proteinen unter nativen Bedingungen. Mittels Adapter sind die Säulen mit allen gängigen HPLC- und FPLC-Geräten, Niederdruckpumpen un 1 * 1 items
Catalog # SERA42292.01
Supplier:  Serva
Gebrauchsfertige Hi-FliQ-Säulen mit geladener Glutathion-Agarose zur Affinitätsaufreinigung von GST-Tag rekombinanten Proteinen unter nativen Bedingungen. Mittels Adapter sind die Säulen mit allen gängigen HPLC- und FPLC-Geräten, Niederdruckpumpen un 1 * 1 items
Catalog # SERA42292.01
Supplier:  Serva
Frequently Bought Together