Orders LinkContactUsLinkComponent
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Bottle, 250 mg
  APOSOR962317-250MG
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
  APOSOR962317-250MG
 :  2184-85-2
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Bottle, 250 mg
 :  2184-85-2
92,70 €
1 * 250 mg
 :  2-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
  •  :2184-85-2
  •  :C₉H₉ClO₂
  •  :MFCD06658208
  •  :184.62 g/mol
  •  :Ambient
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    250 mg
  • Cat. No.:
    APOSOR962317-250MG