Orders LinkContactUsLinkComponent
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Bottle, 1 g
  APOSOR962317-1G
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
  APOSOR962317-1G
 :  2184-85-2
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Bottle, 1 g
 :  2184-85-2
122,00 €
1 * 1 g
 :  2-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
  •  :2184-85-2
  •  :C₉H₉ClO₂
  •  :MFCD06658208
  •  :184.62 g/mol
  •  :Ambient
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g