ANTRIEBE RÜTI Schneckengetriebemotor Typ: PAM NMRV 030 - 90x11 / B14 i = 20.0 / n² = 67 min-¹ / M² = 19 Nm Hohlwelle Ø14-H7 mit Moto r TS063B4 - IE1 / B14 0.18 kW - 1400 min-¹ 3 x 230.400 V, 50 H
Catalog # MSPPNMRV030-I20
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS