ContactUsLinkComponent
Das Kit enthält 2 Austausch Probenpumpenköpfe zur Nutzung in der M-Serie der TOC Geräte, Verbrauchsmaterialien zu M9e 1 * 1 items
Catalog # IONIAPK77207-02
Supplier:  IONICS
Das Kit enthält 2 Austausch Probenpumpenköpfe zur Nutzung in der M-Serie der TOC Geräte, Verbrauchsmaterialien zu M9e 1 * 1 items
Catalog # IONIAPK77207-02
Supplier:  IONICS