ContactUsLinkComponent
dT70_Biotin_5, HPLC, special, quantity delivered min 10 nmol, dry, QC: Mass Check, DNA Oligo Sequence: 5- Biotin-TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT T -3, (No. Bases: 70) 1 * 1 ST
  MSPPDT70BIOTIN5
dT70_Biotin_5, HPLC, special, quantity delivered min 10 nmol, dry, QC: Mass Check, DNA Oligo Sequence: 5- Biotin-TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT T -3, (No. Bases: 70) 1 * 1 ST
  MSPPDT70BIOTIN5
Frequently Bought Together