ContactUsLinkComponent
Ohne Aufkantung Abm: 600X700X900Hmm Gestell aus Edelstahl 1.4301 Vierkantrohr 40x40mm, 1, 00mm stark, voll verschweißt, Feinschliff Scotch Brite. Hinterbeine 80mm nach vorne versetzt für Hohlkehle. Hinten und seitlich mit Edelstahl Stangen verstärkt. 1 * 1 ST
  MSPPT00302002
Ohne Aufkantung Abm: 600X700X900Hmm Gestell aus Edelstahl 1.4301 Vierkantrohr 40x40mm, 1, 00mm stark, voll verschweißt, Feinschliff Scotch Brite. Hinterbeine 80mm nach vorne versetzt für Hohlkehle. Hinten und seitlich mit Edelstahl Stangen verstärkt. 1 * 1 ST
  MSPPT00302002