ContactUsLinkComponent
HWS-Propellerrührer, mit KPG 10, für NW 100, 3-armig, aus Edelstahl V4A / PFA beschichtet, Rührkreis O 65 mm Länge 600 mm Anschlusszapfen gerändelt Zolltarif Nr. 73269092 1 * 1 items
Catalog # HWSA386011153
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
HWS-Propellerrührer, mit KPG 10, für NW 100, 3-armig, aus Edelstahl V4A / PFA beschichtet, Rührkreis O 65 mm Länge 600 mm Anschlusszapfen gerändelt Zolltarif Nr. 73269092 1 * 1 items
Catalog # HWSA386011153
Supplier:  HWS LABORTECHNIK