ContactUsLinkComponent
1 component Chromium (VI) (Cr6+) 0.5mg/l in Water. Duree de conservation : 4 mois a ouverture du flacon, Duree de validite: 8 mois. 1 * 100 mL
Catalog # CMPL216B.D5.W.L1.1
1 component Chromium (VI) (Cr6+) 0.5mg/l in Water. Duree de conservation : 4 mois a ouverture du flacon, Duree de validite: 8 mois. 1 * 100 mL
Catalog # CMPL216B.D5.W.L1.1