6 components Mo 100mg/l Sb 200mg/l Se 200mg/l Sn 200mg/l Te 200mg/l Tl 200mg/l in HNO3 5%. Duree de conservation : 12 mois a ouverture du flacon, Duree de validite: 24 mois. 1 * 250 mL
Catalog # CMPL42F9.K1.5N.L25
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB