Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
 

Zählkammern, C-Chip

Zählkammern, Neubauer Improved, 0,1 mm, 25×75 mm
  NANODHC-N04
 :   NANOENTEK
Zählkammern, C-Chip
  NANODHC-N04
 :  NANOENTEK
Zählkammern, C-Chip
Zählkammern, C-Chip

Zählkammern, Neubauer Improved, 0,1 mm, 25×75 mm

 
360,00 €
   
1 * 50 ST
 

Zählkammern aus hochwertigem Kunststoff, dessen optischen Eigenschaften mit denen von Quarzglas vergleichbar sind, zur Anwendung in der Blutanalyse (Hämatologie).

  • Garantierte Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit; kein Reinigungsaufwand, da zum einmaligen Gebrauch
  • Einweg-Hämozytometer, für die keine Deckgläser nötig sind
  • Chip reduziert das Risiko eines Kontakts mit infektiösen Proben sowie von Kontaminationen

Geeignet für Zellzählung und Zellkultur, Konzentrationsbestimmung und Viabilitätstests, Bakterien- und Pilzsporenzählung, IVF, Spermienzählung für die IUI.

 
  • Kammertiefe:
    0,1 mm
  • Typ:
    Neubauer Improved
  • B×T:
    25×75 mm
  • Bezeichnung:
    Zählkammern
  • Seq:
    05
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.