Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Condenser, air, CondenSyn™ | Avantor

Condenser, air, CondenSyn™

450 mm, B14 NS, B14 NS
Catalog # ASYNGB-C-450-B14
Supplier:   ASYNT
Condenser, air, CondenSyn™
Catalog # ASYNGB-C-450-B14
Supplier:  ASYNT
Condenser, air, CondenSyn™
Condenser, air, CondenSyn™

450 mm, B14 NS, B14 NS

Wechseln zu:
Price
314,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Condenser made of borosilicate glass.

  • Robust and easy to clean
  • Suitable for use under vacuum
  • High performance and environmentally friendly
  • No risk of flooding

By not using water the environmental impact is reduced as is the costs of water usage.

200 mm recommended for use with flasks up to 100 mL in size (Not more than half full).
350 mm recommended for use with flasks up to 500 mL in size (Not more than half full).
450 mm recommended for use with flasks up to 1000 mL in size (Not more than half full).

Spezifikationen:
  • Cone size:
    B14 NS
  • Jacket length:
    450 mm
  • Socket size:
    B14 NS
  • Seq:
    09
  • Cat. No.:
    ASYNGB-C-450-B14
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.