Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
(R)-(-)-2-Butanol 99+% | Avantor

(R)-(-)-2-Butanol 99+%

Bottle, 5 g
Catalog # APOSOR304038-5G
Entzündlich
Reizend
Supplier:   Apollo Scientific
(R)-(-)-2-Butanol 99+%
Catalog # APOSOR304038-5G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  14898-79-4
(R)-(-)-2-Butanol 99+%

Bottle, 5 g

Wechseln zu:
CAS Number:  14898-79-4
Price
155,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
  • CAS-Nummer:14898-79-4
  • Formel::C₄H₁₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00064280
  • Molekulargewicht:74.12 g/mol
  • Siedepunkt:99…100 °C
  • Schmelzpunkt:–114 °C
  • Dichte:0.806 g/cm³ (25 °C)
  • Flammpunkt:26 °C
  • Lagertemperatur:Ambient
  • UN:1120
  • ADR:3,II
Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    5 g

Spezifikationen:

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.