ContactUsLinkComponent
SCHWEINSVOLLLEDERHANDSCHUH ELEPHANT 10,5 EN388 3121 hochwertiges, extra weiches Vollleder Innenhand und Finger gefüttert gummierte Stulpe, Doppelnaht 1 * 12 PAAR
Catalog # FELD0179
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
SCHWEINSVOLLLEDERHANDSCHUH ELEPHANT 10,5 EN388 3121 hochwertiges, extra weiches Vollleder Innenhand und Finger gefüttert gummierte Stulpe, Doppelnaht 1 * 12 PAAR
Catalog # FELD0179
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together