Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99% | Avantor

2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99%

Bottle, 1 g
Catalog # APOSPC6693-1G
Reizend
Supplier:   Apollo Scientific
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Catalog # APOSPC6693-1G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  66286-21-3
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99%

Bottle, 1 g

Wechseln zu:
CAS Number:  66286-21-3
Price
Preis anfragen
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1-(2,3,4,5-Tetrafluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3,4,5-Tetrafluorophenyl)ethanone, 1-Oxo-1-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)ethane
  • CAS-Nummer:66286-21-3
  • Formel::C₈H₄F₄O
  • MDL-Nummer:MFCD00134310
  • Molekulargewicht:192.11 g/mol
  • Siedepunkt:83…84 °C (20 mm Hg)
  • Dichte:1.408 g/cm³ (25 °C)
  • Flammpunkt:69 °C
  • Lagertemperatur:Ambient
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g

Spezifikationen:

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.