Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Hydroxyindole 95%
6-Hydroxyindole 95%
Bottle, 1 g
  APOSOR7612-1G
6-Hydroxyindole 95%
  APOSOR7612-1G
 :  2380-86-1
6-Hydroxyindole 95%
Bottle, 1 g
 :  2380-86-1
59,40 €
1 * 1 g
 :  Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol
  •  :2380-86-1
  •  :C₈H₇NO
  •  :MFCD00152101
  •  :133.15 g/mol
  •  :125…128 °C
  •  :Refrigerator
  •  :417-020-4
  •  :3077
  •  :9+EHS,III
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g