Orders LinkContactUsLinkComponent
2'-Fluoroacetophenone 97%
Bottle, 25 g
  APOSPC3360-25G
2'-Fluoroacetophenone 97%
  APOSPC3360-25G
 :  445-27-2
2'-Fluoroacetophenone 97%
Bottle, 25 g
 :  445-27-2
21,80 €
1 * 25 g
Reaction of o-fluoroketones with guanidine carbonate affords 2-amino-4-alkyl- & 2- amino-4-arylquinazolines.
 :  1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
  •  :445-27-2
  •  :C₈H₇FO
  •  :MFCD00000320
  •  :138.14 g/mol
  •  :187…189 °C
  •  :1.137 g/cm³ (25 °C)
  •  :61 °C
  •  :Ambient
  •  :207-156-0
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    25 g