Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

L-Methionine ≥99%

Bottle, 100 g
Catalog # APOSBIM0715-100G
Supplier:   Apollo Scientific
L-Methionine ≥99%
Catalog # APOSBIM0715-100G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  63-68-3
L-Methionine ≥99%

Bottle, 100 g

Wechseln zu:
CAS Number:  63-68-3
Price
21,80 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Ph.Eur, Pyrogen free

Synonyme:  (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
  • CAS-Nummer:63-68-3
  • Formel::C₅H₁₁NO₂S
  • MDL-Nummer:MFCD00063097
  • Molekulargewicht:149.21 g/mol
  • Schmelzpunkt:284 °C
  • Lagertemperatur:Ambient
  • EINECS:200-562-9
Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    100 g

Spezifikationen: