ContactUsLinkComponent
Ausstattung - EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP® metallfreie Durchtritthemmung - Gore-Tex® Funktionsfutter - Waterproofleder - alu-tec® Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - Grobstollenprofil - auch in W12 (extrabreit 1 * 1 PAAR
  ATLA36000/36
Ausstattung - EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP® metallfreie Durchtritthemmung - Gore-Tex® Funktionsfutter - Waterproofleder - alu-tec® Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - Grobstollenprofil - auch in W12 (extrabreit 1 * 1 PAAR
  ATLA36000/36
Frequently Bought Together