ContactUsLinkComponent
P750 Temperatur-Feuchte-Messgerät, Hochgenaues 1-Kanal Handmessgerät. Max. Genauigkeit 0,03°C (PT100) 1 * 1 ST
Catalog # DOST5000-0750
Supplier:  TFA DOSTMANN
P750 Temperatur-Feuchte-Messgerät, Hochgenaues 1-Kanal Handmessgerät. Max. Genauigkeit 0,03°C (PT100) 1 * 1 ST
Catalog # DOST5000-0750
Supplier:  TFA DOSTMANN