ContactUsLinkComponent
Enghals-Standflasche mit NS29 Stopfen aus Duran-Klarglas, (Art.-Nr.: 2116563) nach DIN 12036, spannungsfrei gekühlt mit 3-fach Kunststoffbeschichtung, Volumen 2000ml 1 * 1 items
Catalog # QVFL4362077
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Enghals-Standflasche mit NS29 Stopfen aus Duran-Klarglas, (Art.-Nr.: 2116563) nach DIN 12036, spannungsfrei gekühlt mit 3-fach Kunststoffbeschichtung, Volumen 2000ml 1 * 1 items
Catalog # QVFL4362077
Supplier:  QVF LABORTECHNIK