Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Germany
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
DICHTE REFERENZ FLÜSSIGE RF 500 MIT DAKKS-KALIBRIERUNG (UNGEFÄHRER WERT BEI 20 ° C = 1620 KG/M3
Catalog # XXXXRF500.10ML
Supplier:
Chemicals
Expand image
DICHTE REFERENZ FLÜSSIGE RF 500 MIT DAKKS-KALIBRIERUNG (UNGEFÄHRER WERT BEI 20 ° C = 1620 KG/M3
Catalog # XXXXRF500.10ML
Supplier:
Chemicals