ContactUsLinkComponent
DIGITALER FÜHLER F. FEUCHTE, TEMP., LUFTDRUCK FHAD 46-C2. EINSATZBEREICH: -20...+60 °C. SENSORKAPPE GESCHLITZT, D= 8MM, L= 36MM. ANSCHLUßKABEL PVC, LÄNGE = 2 M
Catalog # IBSAFHAD46C2
Supplier:  IBS Stock Items
DIGITALER FÜHLER F. FEUCHTE, TEMP., LUFTDRUCK FHAD 46-C2. EINSATZBEREICH: -20...+60 °C. SENSORKAPPE GESCHLITZT, D= 8MM, L= 36MM. ANSCHLUßKABEL PVC, LÄNGE = 2 M
Catalog # IBSAFHAD46C2
Supplier:  IBS Stock Items